Learn More
Eppendorf™ MICROPLATE HOLDER SINGLE LAYER
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Marke:  Eppendorf™ TTR-221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11309854
  • 378.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Befestigung auf Universalplattformen
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Spezifikation
Rack für Mikrotiterplatten
Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Serien
5
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen