Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N50-Touch V/VIS-Spektralphotometer für Mikro-Volumen
Das Implen NanoPhotometer™ N50 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden. Intuitive Touchscreen-Bedienung, kleine Stellfläche und Netzwerkintegration für eine komfortable Bedienung am Labortisch.
Marke:  Implen™ N50-Touch
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
Artikelnummer. 15795805
  • 9700.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Implen NanoPhotometer™ N50 UV/VIS Spektralphotometer ist das richtige Gerät für die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen, da es Scan-Daten von 200 bis 650 nm in lediglich 0.3 bis 2 μl Probe liefert. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. (Rekalibrierungsfreie patentierte Technologie.)
  • Erkennungsbereich für dsDNA 5 bis 7,500 ng/μl
  • Erkennungsbereich für BSA 0.15 bis 217 mg/ml
  • Mindestprobengröße 0.3 μl
  • Scan-Bereich 200 bis 650 nm
  • Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2.5 bis 4.0 Sekunden
  • Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
  • Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
  • Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
  • Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM und Blank ControlTM für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Kontaminanten
  • Steuerungsoptionen: Onboard mit integriertem 7”-Touchscreen, Computer und Tablet
  • Ein- und Ausgangsanschlüsse 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
  • Integrierter Dateiserver
  • LIMS-Integration durch REST-API
  • Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts
2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
5 nm
200 bis 650 nm
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Softwarehandbuch &
2,5 bis 4,0 s
0,67 und 0,07 mm
0,3 bis 2 μl
Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit); OS X, iOS; Android-Betriebssystem
4,5 kg
0,1 bis 150 A
CCD-Array mit 3648 Elementen
20 x 20 x 12 cm
Xenon-Blitz
90/250 V
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert
5 bis 7500 ng/μl
1
Linux-basiertes NPOS
< 2% bei 240 nm mit NaI
± 1,5 nm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
Nur für Forschungszwecke