Learn More
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Description
Premixed MOPS buffer solution (pH = 7.0) at 10X concentration. A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of formaldehyde denatured RNA
Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von RNA verwendet wird
Specifications
Chemischer Name oder Material | MOPS |
Namenshinweis | 10X Solution, pH 7 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
DNase | DNase-frei |
Gefiltert durch | 0.2-Mikron-gefiltert |
Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
Protease | Protease free |
Merck Index | 15, 6352 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0 |