Learn More
Micronova™ IPA-beständiger Labormarker
Ein Permanentmarker mit feiner Spitze und alkoholbeständiger Tinte für Markierungen auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einweg-Laborartikeln.
Marke: Micronova™ PEN-40
93.17 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Die permanente, schnelltrocknende schwarze Tinte ist beständig gegen IPA
Der IPA-beständige Micronova Labormarker bietet eine permanente, schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte für Markierungen auf verschiedenen Oberflächen, die auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan nicht verschmiert, aber abgerieben werden kann. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
- Feine Spitze, schwarzer Permanentmarker
- Schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte
- Für Markierungen auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Wischfest auf Glas, Metall und Porzellan, kann aber abgerieben werden
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
Spezifikation
Reinraumstift | |
Schwarz | |
Unsteril | |
Nein | |
2 mL |
Fein | |
Nicht autoklavierbar | |
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
5,25 in. |