Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 262
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern, Gütegrad 262, sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
22.90 € - 56.85 €
Spezifikation
Flächengewicht | 120 g/m2 |
---|---|
Filtertyp | Mikrofiltrierung |
Format | Flache Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Porengröße | 2,7 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11714113
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
22.90 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11724113
|
Fisherbrand™
|
89.9 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe chemische Reinheit
- Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Erdölprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membran-Vorfilter
- Radioimmunoassays
- Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellentnahme
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
120 g/m2 | |
Flache Scheibe | |
2,7 μm | |
Membran-Vorfilter | |
Nicht-hygroskopisch | |
0,02 in. | |
Filter |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
30 s | |
262 | |
500 °°C | |
0,53 mm |