Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono pH-Halbzellenelektroden
Für Anwendungen, bei denen Lebensdauer der pH-Elektrode wesentlich kleiner ist als die der Referenzelektrode.
161.00 € - 304.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen | S7 auf BNC (30281915) |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrolytschlauchkupplung, Elektrolytenbrücke |
Länge (angloamerikanisch) | 4.7 Zoll |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10202903
|
METTLER TOLEDO™
51343195 |
InLab™ Mono | Halbzellen-Messelektrode; HA-Membranglas | 0 °C bis 100 °C |
161.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10496313
|
METTLER TOLEDO™
51343196 |
InLab™ Mono Plus | Halbzellen-Messelektrode; A41 dickwandiges Membranglas | 0 °C bis 130 °C |
304.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Glasschaft
- Schraubkopf: S7
- Durchmesser: 12 mm
- Kapazität: 120 ml
Spezifikation
S7 auf BNC (30281915) | |
Elektrolytschlauchkupplung, Elektrolytenbrücke | |
120 mm | |
12 mm |
Glas | |
4.7 Zoll | |
0.47 Zoll |