Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Röhrchengestell für 18 bis 20 mm Röhrchen
Diese robusten und leichten Röhrchengestelle werden komplett montiert mit alphanumerischer Kennzeichnung geliefert, um die Sortierung und Auswahl zu erleichtern.
42.05 € - 43.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Reinigungsnachweise | Das gesamte Gerät kann mit einem pH-neutralen Reiniger gereinigt werden. Lösungsmittel werden nicht empfohlen. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | 18- bis 20 mm-Schläuche |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17147825
|
Fisherbrand™
|
Weiß |
42.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17157825
|
Fisherbrand™
|
Blau |
43.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
- Reusable and easy to clean
- Autoclavable
- Stackable for staging and saving space
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Rechteck | |
Nicht steril | |
1 | |
37,7 cm | |
30,1 cm | |
9,1 cm | |
20 mm |
Das gesamte Gerät kann mit einem pH-neutralen Reiniger gereinigt werden. Lösungsmittel werden nicht empfohlen. | |
18- bis 20 mm-Schläuche | |
120 | |
Ja | |
4 | |
37,7 x 30,1 x 9,1 cm (14,9 x 11,9 x 3,6 in.) | |
14,9 in. | |
11,9 in. | |
3,6 in. |