Learn More
Gibco™ McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
44.55 € - 380.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11594466
|
Gibco™
36600021 |
500 ml |
44.55 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11504476
|
Gibco™
36600088 |
10 x 500 ml |
380.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
McCoy's 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt. Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy's 5A Medium ursprünglich als eine Änderung des Basismediums 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy's 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glukose-Anteil. In diesem Produkt ist auch die Zugabe von Hanks' Salzen nach Dr. Hsu enthalten, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen.
Anwendungsbereich(e)
Für In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Eine zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ McCoy's 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
Gibco™ McCoy's 5A Medium (modifiziert) wird vor der Anwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt. Gibco™ McCoy's 5A Medium (modifiziert) nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5 – 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Spezifikation
Flüssig | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |