Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbarem Gestell mit Barcode, bernsteinfarben/rot
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in Einrastgestellen mit Barcode gewährleisten eine hervorragende Rückverfolgbarkeit der Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich flüssigem Stickstoff in der Gasphase.
Marke: Thermo Scientific™ 3741-BR
363.27 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.16100kg
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in mit Barcodes versehenen Gestellen mit Klappdeckel können Sie Ihre Proben bei tiefen Temperaturen aufbewahren, selbst in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff. Die Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Diese Röhrchen wiederum sind in einem Gestell mit Klappdeckel eingebracht und das Gestell ist an drei Seiten mit einem eindimensionalen Barcode, einem 2D-Barcode und einer visuell lesbaren Bezeichnung versehen. Dieses System ist für die Verwendung in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Verkappungssystemen vorgesehen. Die Röhrchen mit Schraubverschluss mit 2D-Barcode erfüllen eine Vielzahl von Erfordernissen für die manuelle und die automatisierte Langzeitlagerhaltung. Da auch die Gestelle mit Barcodes versehen sind, können die Gestelle problemlos nachverfolgt werden.
- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI in medizinischer Qualität hergestellt
- Die Schraubverschlüsse sind mit einer weichen Silikondichtung ausgestattet, die sich an die Gegenfläche anpasst und so den Schutz der Probe gewährleistet
- Die Gestelle sind aus robustem ABS gefertigt, um die Röhrchen bei einem Herunterfallen zu schützen
- Die Röhrchen mit Schraubverschluss eignen sich zur Lagerung bis -196 °C
- Der permanente, eindeutige 2D-Röhrchenbarcode ist mit Laser auf dem Boden der einzelnen Proben eingeprägt
- Die Gestelle sind mit einem linearen Barcode, einer visuell lesbaren Kennung sowie einem 2D-Barcode versehen und gewährleisten so eine optimale Probenverfolgung
- Dank des 2D-Barcodes auf den Röhrchen können alle Röhrchen gleichzeitig gescannt und decodiert werden, ohne aus dem Gestell herausgenommen zu werden; außerdem lassen sich die Daten mit den einzelnen Röhrchen verknüpfen
- Röhrchen und Gestell eignen sich für Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräte
- Die Einrastgestelle im ANSI-Format gewährleisten maximalen Stauraum und sind mit manuellen Mehrkanalpipettierern sowie automatischen Liquid Handling Anlagen kompatibel
- Mit verschiedenen Verschluss-/Entdeckler-Optionen für Einzelröhrchen oder 8 Röhrchen bzw. 96 Röhrchen gleichzeitig
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss, 2D Barcode | |
Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden | |
Nein | |
V-Boden | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Ja | |
0,0338 fl oz. |
Klar | |
Farblos | |
1.0 ml | |
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität | |
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar | |
Steril | |
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität | |
Sterile & PCR Ready |