Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Der Mastercycler X40 vereint Eigenschaften, die Ihren Standard in der Endpunkt-PCR erhöhen. Klassische Merkmale wie ein 12-Säulen-Gradient und eine ideale Homogenität der Blocktemperatur werden durch eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, einen Touchscreen und einen SafeLid-Schutzdeckel zum Schutz Ihrer Proben vor Verdunstung ergänzt.
6930.00 €
Spezifikation
Blockformat | Fixed |
---|---|
Thermische Genauigkeit | ±0.15°C |
Thermische Gleichmäßigkeit | 20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C |
Abmessungen | 24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.) |
Fassungsvermögen | 0.1 to 0.2 mL/Well |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17899058
|
Eppendorf™
6381000018 |
EU |
6930.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- SafeLid for evaporation protection
- Small footprint (less than a piece of paper)
- Lightweight
- Touchscreen
- Intuitive software and user interface
- Program migration feature
- Visionize Labsuite connection possible
- Low noise level
Spezifikation
Fixed | |
20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C | |
0.1 to 0.2 mL/Well | |
2 Years | |
Touchscreen | |
5000 | |
37°C to 110°C | |
1.5°C/sec. | |
96-well |
±0.15°C | |
24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.) | |
Thermal Cycler | |
4°C to 99°C | |
Aluminum | |
1°C to 30°C | |
3.3 °C/sec. | |
7.25 kg |