Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetfiltertrichter mit Deckel
Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4241
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32300kg
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
47 mm | |
Polyphenylsulfon-Zylinder und Stiel, O-Ring aus Silikon, Polypropylen-Verschlussstopfen | |
Unsteril |
300 mL | |
Deckel |