missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M210-LAB Etikettendrucker-Kit für die EU

Der tragbare Etikettendrucker M210-LAB ist ein All-in-One-Etikettierer für Forschung, akademische und klinische Labors. Er erstellt lesbare Etiketten für flache, gebogene oder stark texturierte Oberflächen, die auch bei extremen Temperaturen und Chemikalienanwendung jahrelang fest haften.

Marke:  Brady™ 311319

166.25 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9

Artikelnummer. 17633225

  • 175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der Brady™ M210-LAB Etikettendrucker wurde für den Einsatz im Labor entwickelt und ist aus laborspezifischen Materialien gefertigt. Er ist für raue Laborumgebungen ausgelegt und ermöglicht hochwertige, langlebige Etiketten, die sicher haften bleiben. Der M210-LAB Etikettendrucker bietet eine verbesserte Barcode-Qualität und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Etikettenlängen vorzugeben. Seine automatische Etikettenformatierung eignet sich optimal für häufig verwendete Etikettentypen im Labor. Enthält ein Hartschalengehäuse mit einem M210-LAB Drucker, einen Lithium-Ionen-Akku, ein EU-Netzkabel, eine Kurzanleitung und eine M21-750-7425-Kassette.

  • Zusätzliche Laborsymbole ab Schriftgröße 9
  • Intuitive Menüstruktur für Symbole, einschließlich griechischer Symbole
  • Materialien für Anwendungen wie an Kryoröhrchen und Objektträgern erhältlich
  • Mit der Röhrchenetiketten-Funktion wird das Etikettenband automatisch auf die Röhrchengröße zugeschnitten
  • Zeit- und Datumsstempel
  • Automatische Serialisierung
  • Druckt eine robuste, 6 bis 19 mm breite Identifikation in Echtgröße, um die Datenmenge zu maximieren
  • Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Das 3-zeilige LCD-Display bietet eine klare Sicht
  • 2 Jahre Garantie
Spezifikation

Spezifikation

Etikettendrucker
Thermotransfer
114 mm
241 mm
64 mm
M210-LAB Drucker, Li-Ionen-Akku, EU-Netzkabel, Kurzanleitung, Etikettenkassette M21-750-7425
16 MB
10 mm/s
0,75 kg
2 Jahre
110/240 V
LCD-Display
4,5 in.
9,5 in.
2,5 in.
Monochrom
Kroatisch, Italienisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Slowakisch, Slowenisch, Deutsch, Ungarisch, Türkisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch
M210-LAB.
203 dpi
Etiketten für Gesundheitseinrichtungen, Kliniken und Labors
AC-Netzteil, Batterien, wiederaufladbarer Akku
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote