Learn More
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix
Vorformulierter, optimierter, universeller 2X-Mastermix für die Echtzeit-PCR.
Marke: Applied Biosystems™ A25742
300.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
In Kombination mit vom Anwender gestellten Primer-Sets und Templates ist der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix zur Amplifikation von Zielen für die genaue Genexpressionsanalyse konzipiert.
- Ein doppelter Hot-Start-Mechanismus für ausgezeichnete Spezifität
- Sehr gut reproduzierbare CTs über einen breiten dynamischen Bereich
- Einbeziehung von UDG zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
- Stabilität von im Voraus zusammengestellten Reaktionen für bis zu 72 Stunden
- Kompatibilität mit den meisten real-time qPCR-Instrumenten
Außergewöhnliche Spezifität mit doppeltem Hot-Start-Mechanismus:
- Die Spezifität steht bei der Sammlung qualitativ hochwertiger Daten bei SYBR™ Green-Reaktionen an erster Stelle und kann durch die Steuerung der Taq-DNA-Polymerase bei niedrigeren Temperaturen vor der strengen Primerbindung verbessert werden
- Der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix verwendet das Dual-Lock™ Taq-DNA-Polymeraseenzym, das zwei einzigartige Hot-Start-Mechanismen zur Kontrolle seiner Aktivität verbindet und unerwünschte frühe Aktivität der Polymerase bei niedrigen Temperaturen verhindert
- In einem Experiment zur Bewertung von 24 verschiedenen Primer-Sets generierte der PowerUp™ SYBR™ Green Master in 100 % der Fälle einzelne Schmelzkurven, was einer hochspezifischen Amplifikation entspricht
Gute Reproduzierbarkeit von CTs über einen weiten Dynamikbereich:
- Der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix zeigt über eine dynamische Bandbreite hervorragende Reproduzierbarkeit für eine Vielzahl geprüfter Analysen
- Darüber hinaus bietet dieser Master Mix eine effiziente Amplifikation über 6 Protokolle der Probeneingabe
- Im Gegensatz zu Mischungen anderer Anbieter, die eine Hemmung bei hohen cDNA-Inputs und niedrige Korrelationskoeffizienten im Rahmen eines Experiments im dynamischen Bereich aufweisen können, bleibt die Effizienz des PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix über den gesamten Dynamikbereich erhalten, sodass eine maximale Sicherheit bei der Datenqualität möglich ist
Mit UDG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen:
- Der Einschluss von Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) und dUTP im PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix ermöglicht den Abbau aller zuvor amplifizierten PCR-Produkte und hilft bei der Verhinderung einer Kontamination der nachfolgenden qPCR-Reaktionen und möglicher falsch positiver Ergebnisse
Stabilität vorbereiteter Reaktionen:
- Die genaue Kontrolle der Dual-Lock™ Taq DNA-Polymerase beim PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix ermöglicht die Zusammenstellung von Reaktionen bis zu 72 Stunden vor dem Cycling ohne Beeinträchtigung der Daten (siehe Abbildung)
- Diese Konsistenz gibt Anwendern das Vertrauen und die Flexibilität zur Nutzung von PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix in zahlreichen Arbeitsablauf-Szenarien1
Hohe Gerätekompatibilität:
- PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix eignet sich für Standard- und Schnellzyklus-Modi und ist kompatibel mit allen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten2
- Es ist auch mit den Bio-Rad IQ™5- und CFX96™/CFX384™-Systemen, Roche LightCycler™ LC480 und Stratagene™ MX3005 P™-Systemen kompatibel
- Für optimale Ergebnisse werden Primerkonzentrationen von 300 bis 800 nM empfohlen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Das 2x-Gemisch enthält SYBR Green Farbstoff, Dual-Lock Taq DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG, passiver Referenzfarbstoff ROX und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 5 ml-Röhrchen, ausreichend für 500 20 lμ-Reaktionen (10 μl Mastermix pro Reaktion). Bei 2–8 °C lagern |
|
Rörchen | |
Dual-Lock Taq DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Nasses Eis | |
Genexpression | |
500 Reaktionen | |
5 mL |
SYBR | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig (Reaktion) | |
PowerUP™, SYBR™ | |
5 ml | |
500 Reaktionen von 20 μl | |
2X | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.