Learn More
Attune™ NxT Flow Cytometer, blue/violet
Attune NxT Durchflusszytometer, blau/violett
Marke:  Invitrogen A24862
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.00000kg
Artikelnummer. 15300677
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das anwenderfreundliche Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung dient zum Bestimmen von Zellgröße und Granularität und zur Fluoreszenzexpression markierter Antikörper, Proteine und funktioneller Reagenzien. Das innovative Design ermöglicht präzise Ergebnisse und eine bis zu 10x schnellere Datenerfassung als bei anderen Durchflusszytometern. Eine langwierige Probenvorbereitung entfällt, und das Gerät beschleunigt die Dateianalyse, ermöglicht die Verarbeitung kleiner oder eingeschränkter Proben und führt durch minimierte Messvariabilität zu einer besseren Auflösung von Populationen. Für Immunphänotypisierung und Signalwegstudien, Zellzyklusanalysen, das Erkennen seltener Ereignisse, Stammzellanalysen, Krebs- und Apoptosestudien sowie mikrobiologische Assays ist dies die ideale Wahl.
Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung erhalten Sie:
  • Eine flexible Plattform für hochempfindliche und präzise Messungen von Zellgröße und Granularität und für die Fluoreszenzdetektion
  • Hochmoderne Optik mit verlässlicher und langer Nutzungsdauer
  • Akustische Fokussierung für hochpräzise Daten
  • Eine intuitive Software mit leicht verständlicher Benutzeroberfläche
  • Verbesserte Arbeitsabläufe für eine beschleunigte Probenvorbereitung vor der Analyse
  • Schnellere Datenanalyse, die zu reduzierten Erfassungszeiten führt
    Flexibles Design, das sich ändernden Anforderungen, Budgets oder Laboranforderungen gerecht wird
    Das modulare Design des Instruments passt die gängigsten Fluorophore und fluoreszierenden Proteine an, die in der Durchflusszytometrie verwendet werden, und ermöglicht so die Ausrichtung an frühere experimentelle Ergebnisse und die Anpassung an zukünftige Anforderungen durch einfache Upgrades. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
    Akustische Fokussierung verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Durchflusszytometern
    Herkömmliche Durchflusszytometer benötigen ein großes Flüssigkeitsvolumen, um Zellen vor der Analyse zu fokussieren. Die dafür erforderliche Probenvorbereitung erhöht das Fehlerrisiko durch entstehende Artefakte. Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung können Blutproben unbehandelt mit dem Blutzellen-Assay ohne Waschen und Lyse analysiert werden. Das Gerät bietet zudem Flexibilität bei der Probenkonzentration, die analysiert werden kann.
    Vorteile der akustischen Fokussierung:
  • Eliminierung von Konzentrationsschritten
  • Wirksame Reduzierung der Hintergrundfluoreszenz durch einfachen Verdünnungsschritt, wodurch das Waschen der Fluoreszenzproben vor der Analyse entfällt
  • Assays ohne Lyse und Waschen
  • Analyse von Proben mit niedriger Zellanzahl, einschließlich Liquor, Stammzellen, murines Knochenmark, murines Blut und Feinnadelpunktate
  • Erfassung eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
    Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Zytometer und sehen Sie alle verfügbare Konfigurationen >
    Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der akustischen Fokussierung >
  • Spezifikation
    Spezifikation
    • Attune NxT Durchflusszytometer
    • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software
    • Netzkabel mit Adaptern
    • USB-Kabel
    • Attune Abschaltlösung
    • Attune Waschlösung
    • Attune Fokussierflüssigkeit
    • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung
    • Attune Performance Tracking Beads
    • Kurzanleitung
    Röhrchen
    50/60 Hz
    Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
    Weniger gefährlich
    Blauer Anregungslaser (488 nm), violetter Anregungslaser (405 nm)
    Attune™
    Raumtemperatur
    Zertifikate
    Special Offers
    Special Offers
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.