Learn More
L-Arginin, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Arginin |
CAS | 74-79-3 |
Summenformel | C6H14N4O2 |
MDL-Nummer | MFCD00002635 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | Arginin, Arginin, l, L+-Arginin, L-+-Arginin, L-Arginin, s-2-Amino-5-Guanidinopentansäure, h-arg-oh, arginina, arginine, l |
InChI-Schlüssel | ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O |
IUPAC-Name | 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.20 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L-Arginine