Learn More
Kimberly-Clark™ Papierhandtücher
Optimal für lebensmittelnahe Bereiche. Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ULTRA Papiertücher sind hygienisch und wirksam.
130.00 € - 359.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Farbe | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Farbe | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12714216
|
Kimberly-Clark™
6778 |
31.5 cm | 21,5 cm | Weiß | 2-lagig |
130.00 €
15 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
||
12704286
|
Kimberly-Clark™
6772 |
41.5 cm | 21,5 cm | Weiß | 2-lagig |
359.00 €
30 Stück |
Estimated Shipment: 19-06-2024
Log in to see stock. |
||
Beschreibung
- Zusammengefaltete Blätter
- Sehr saugfähiges AIRFLEX™ Gewebe
- Größe (L x B): 41.50 x 21.50 cm
Spezifikation
Handtücher | |
Papier |