Learn More
Kimtech Science™ Weiße Wischtücher für schwierige Aufgaben
Wischen Flüssigkeiten mit mehrlagiger Saugfähigkeit und geringem Flusengehalt für komplexes Abstauben. Kimberly Clark™ Kimtech Scientific™ Wischtücher für schwierige Wischaufgaben sind ideal für das Reinigen feiner Glaswaren, Instrumente und Oberflächen/Teile.
Marke: Kimtech 7557
74.31 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.41200kg
Beschreibung
Große Auswahl an leistungsstarken Wischtüchern, die für Laborumgebungen der ISO-Klasse 4 oder höher geeignet sindIdeal für die Reinigung von empfindlichen Glaswaren, Instrumenten und Oberflächen/Teilen und das Aufwischen von Flüssigkeiten aufgrund der mehrlagigen Saugfähigkeit sowie das Abwischen von feinen Stäuben durch den geringem Flusenanteil
Erhältlich als: 100- oder 200-Format, weiße Wischtücher aus Papier, gespendet aus einem flexiblen POP-UP Box-System, das kontrollierten Zugang zu hygienisch geschützten Wischtüchern für die Reinigung zwischendurch gibt
Spezifikation
Wischtuch | |
21 cm | |
Weiß | |
Geeignet für Laborausrüstungen der ISO Klasse 4 und höher. | |
2-lagig |
20 cm | |
Papier | |
Zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Reinigen von empfindlichen Gläsern, Geräten, Teilen und Oberflächen. | |
100 Blatt x 24 Spenderboxen |