Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Säulen
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
344.00 € - 775.00 €
Spezifikation
Typ | Chromatographiesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie mit mittlerem Druck mit wässrigen mobilen Phasen |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
Porengröße | 20 μm |
Material | Borosilikatglas Typ I, Klasse A |
Beinhaltet: Glasfass, zwei PTFE-Endfittings mit Polyethylen-Lagerhalterungen mit einer Porosität von 20 μm, 5 ft. (1.5 m) PTFE-Schlauch (Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 1.0 cm, Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/8 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 2.5 und 4.8 cm), zwei Schlauchmuttern ohne Flansch, zwei Ferrulen ohne Flansch
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10708995
|
DWK Life Sciences
420830-1220 |
2172 ml | 48 mm | 1200 mm | 49.31 psi |
775.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11853193
|
DWK Life Sciences
420830-1520 |
271 ml | 48 mm | 150 mm | 49.31 psi |
625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12716788
|
DWK Life Sciences
420830-3010 |
147 ml | 25 mm | 300 mm | 75.41 psi |
409.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10103952
|
DWK Life Sciences
420830-3000 |
24 ml | 10 mm | 300 mm | 100 psi |
344.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
- Schraubgewinde
- Mit PTFE abgedichteten O-Ringen und Endfittings
- Die PTFE-Schicht wird über dem O-Ring gewellt, um eine lösungsmittelbeständige und auslaufsichere Dichtung zu bilden
- Die Lösungsmittel berühren nur Oberflächen aus PTFE und Borosilikatglas
Spezifikation
Chromatographiesäule | |
0 °C bis 50 °C | |
Borosilikatglas Typ I, Klasse A | |
1/4-28 Anschluss ohne Flansch | |
Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol |
Chromatographie mit mittlerem Druck mit wässrigen mobilen Phasen | |
20 μm | |
HDPE | |
Zwei Endanschlüsse aus PTFE mit 20 um Porengröße, Betthalterungen aus Polyethylen, 5 ft. lange PTFE-Schläuche, 2 Schlauchmuttern ohne Flansch und 2 Ferrulen ohne Flansch |