Learn More
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung
308.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
280.55 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
280.55 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Modell: IC 270 B WH MS
- Gebundene Innennähte
- Getunnelt an Handgelenken
- Schnappverschluss vorne
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Aseptisch gefaltet
Spezifikation
Produkttyp | Kittel |
Größe | XL |
Material | Tyvek™ IsoClean™ |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschluss vorn |
Stulpenform | Getunnelt an Handgelenken |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Kragenform | Gebunden |
Saumtyp | Gebunden |
Mehr anzeigen |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.