Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gelbe Ohrstöpsel
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
37.21 € - 189.32 €
Spezifikation
Farbe | Neongelb |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE Approved |
Rauschunterdrückung (NRR) | 36 dB |
Produkttyp | Earsoft |
Material | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12364749
|
3M™
7100111802 |
Uncorded |
64.50 €
250 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11779305
|
3M™
7000052845 |
Mit Trageband |
108.00 €
200 Paare |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12900365
|
3M™
7000052845 |
Corded |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11769305
|
3M™
7000038201 |
Uncorded |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17237650
|
3M™
7100111802 |
Uncorded |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus einem langsam expandierenden PU-Schaumstoff
- Sorgt für gleichmäßig verteilten Druck, bietet Flexibilität und eine gute Abdichtung bei optimalem Komfort.
- Die helle Neonfarbe wirkt ansprechend auf Anwender
Spezifikation
Neongelb | |
36 dB | |
Polyurethan |
CE Approved | |
Earsoft | |
Roll-down |