Learn More
Universalaufsatz für IKA Vortex 3-Mischer
Dieser Aufsatz eignet sich für den IKA Vortex 3 Schüttler. Der IKA™ Universalaufsatz für IKA Vortex 3 Schüttler gewährleistet durchgehenden Touch-Betrieb.
Marke:  IKA 0003342400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
Artikelnummer. 10552023
  • 35.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Runder Einhandaufsatz mit Gummieinlage (Dauerbetrieb/Touch-Bedienung)
Durchmesser 155 mm
Spezifikation
Spezifikation
Universalbefestigung
150 mm
IKA Vortex 3 Mischer