Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indikator für die Metalltitration, Honeywell™
95.80 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxynaphthol-Blau |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
Formelmasse | 620.47 mol |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Flüssig |