Learn More
Hydroxynaphtholblau Dinatriumsalz, für ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432852 100 g 100 Gramm
11422852 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432852 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20 €
    94.50 € / 100 Gramm
    Sparen 4.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 165660-27-5
Summenformel C20H14N2Na2O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 600.495
InChI-Schlüssel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym -(2-naphtholazo-3, 6-disulfonsäure)-2-naphthol-4-sulfonsäure-Trinatriumsalz, Calciumindikator auf Natriumchlorid
PubChem CID 131849366
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Naphthol blaues Dinatriumsalz
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Formelmasse 598.5
Farbe Schwarz bis blau
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxy napthal bluedisodium salt