Learn More
Memmert™ Feuchtekammer HCP
Ideal für Umweltprüfungen, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests sowie 85/85-Tests.
Marke:  Memmert™ HCP150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 90.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15946592
  • 11500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komfortabel, zuverlässig und sicher – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Feuchtigkeitskammer HCP.
  • Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
  • Temperatureinstellbereich: 18°bis 90 °C
  • Feuchtigkeitseinstellbereich: 20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung durch das 6-Seiten-Heizsystem
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Die aktive Mikroprozessorsteuerung zur Befeuchtung und Entfeuchtung (20 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit) sorgt für eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit und kurzen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperatur-Monitor
  • Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
Die Feuchtigkeitskammer HCP gewährleistet eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit sowie kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür. Die Kammer ist praktisch wartungsfrei und garantiert absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Alle Memmert Feuchtigkeitskammern HCP werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Spezifikation
0,1 °C
15 kg
Nein
Ethernet- und USB-Schnittstellen
Edelstahl (304/1,4301)
Edelstahl
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
18°bis 90 °C
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Geeignet für Umwelttests, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests und 85/85-Tests gemäß IEC 60068-2-67 und IEC 60068-2-78.
0,5 % rF
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Feuchtigkeitszufuhr mit Wasser (nur für entmineralisiertes Wasser mit einer Leitfähigkeit von 5 bis 10 µS/cm und einem pH-Wert zwischen 5 und 7; aus einem externen Tank) über eine selbstansaugende Pumpe
120 kg
1
Feuchtkammer
Je 1
Edelstahl
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
±0,1 °C
3 Jahre
591 mm
719 mm
1070 mm
591 mm
116 kg
115/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Akustisch und visuell
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
156 l
Keine Beleuchtung
10
20 bis 95% RH
Feuchtkammer
Vollständig isolierte Edelstahltür
Edelstahl
Aktive Mikroprozessorsteuerung für die Be- und Entfeuchtung
20 bis 95%
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
Gehäuse HCP150
40 mm Strahlteilerdurchmesser
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
400 x 560 x 700 mm
400 mm
560 mm
700 mm
400 mm
90 kg
115/230 V