Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
174.00 € - 375.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die HiTrap Capto SP ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11623074
|
Cytiva
17-5468-51 |
< 4 ml/min. | 5 x 1 ml |
174.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11633074
|
Cytiva
17-5468-55 |
< 20 ml/min. | 5 x 5 ml |
375.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
- Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
- Austauscher für starke Sulfonat-Anionen
Spezifikation
Die HiTrap Capto SP ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. | |
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol | |
7 mm |