Learn More
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zellen. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ HP Vorgepackte Säulen sind mit Ni Sepharose™ High Performance vorgepackt und bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
63.00 € - 818.00 €
Spezifikation
Beschreibung | HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery. |
---|---|
Flussrate | 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) |
Material | Polypropylen |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10431065
|
Cytiva
17-5247-01 |
7 mm | 5 x 1 ml | 4 mL/min. (1 mL), 5 mL/min. (5 mL) |
239.00 €
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11763209
|
Cytiva
17-5248-01 |
16 mm | 1 x 5 ml | 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) |
213.00 €
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11773209
|
Cytiva
17-5248-02 |
16 mm | 5 x 5 ml | 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) |
818.00 €
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15167956
|
Cytiva
29051021 |
7 mm | 1 mL | 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) |
63.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
- Vorgepackt mit Ni Sepharose™ High Performance Medium
- Vernachlässigbares Ausbluten von Nickelionen
- Maximaldruck: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- 1 und 5 ml-Säulen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Kann manuell mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
Medium
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: 5 ml/min
Specifications
HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery. | |
Polypropylen | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) | |
3 bis 12 | |
4°bis 30 °C | |
HisTrap HP, 5 x 5 ml |