Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit diesen General Protocol Inkubatoren durch.
Marke: Thermo Scientific™ 51028130
1637.80 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.90000kg
Beschreibung
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol mikrobiologischen Inkubatoren durch. Die Produktreihe der Heratherm General Protocol Inkubatoren wurde für Anwendungen in pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel- und Forschungslabors entwickelt und bietet eine zuverlässige Inkubation.
- Natürliche Konvektion sorgt für einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur 5 °C bis 75 °C
- Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,2 °C (gemessen bei 37 °C)
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 430)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
2.6 ft.³ | |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Edelstahl | |
2 geliefert/ 13 max. | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 75 °C | |
41.4 x 35.4 x 50.8 cm (16.3 x 13.9 x 20 in.) | |
88 lbs. | |
230 V, 50/60 Hz | |
300 w | |
50/60 Hz |
CE-Zeichen | |
75 l | |
Schwerkraftkonvektion | |
Länderspezifisch | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
56.5 x 53 x 72 cm (22.2 x 20.9 x 28.3 in.) | |
40 kg | |
230 V | |
1.3A |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.