Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Kleine Tischzentrifugen-Serie
Führen Sie klinische und forschungsbezogene Anwendungen mit dieser Tischzentrifuge durch. Sie verfügt über innovative Technologien auf einer kleinen Stellfläche.
3095.00 € - 7290.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4x 145 ml (TX-150), 6x 50 ml (HIGHConic III) |
---|---|
Sicherheitsmerkmale | Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel |
Zertifizierung/Konformität | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-Zeichen/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien |
Reglertyp | Mikroprozessor |
Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Max. Geschwindigkeit | Gekühlt | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Max. Geschwindigkeit | Gekühlt | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15153263
|
Thermo Scientific™
75007211 |
Megafuge 8 Kleine Tischzentrifuge | 4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2) | Nr. | 230 V, 50/60 Hz |
3095.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15211026
|
Thermo Scientific™
75007214 |
Megafuge 8R Tischzentrifuge, klein | 4.500 U/min (TX-150 Rotor), 17.850 U/min (24x 2 MicroClick-Rotor) | Ja | 230 V, 50/60 Hz |
7290.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Führen Sie klinische und wissenschaftliche Anwendungen mit der Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 durch. Die kleine Tischzentrifuge verfügt über eine intelligente, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, außergewöhnliche Kapazität und eine kompakte Bauweise und ist als luftgekühltes oder gekühltes Modell lieferbar.
Innovative Technologien:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen
- Optimieren Sie den Platz auf dem Labortisch mit maximaler Kapazität:
- Ausschwingrotoren für bis zu 8 konische Röhrchen mit 50 ml, 24 x 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12.000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.279 x g
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen in Ausschwingrotoren
- Der Auto-Lock Rotorwechsel vereinfacht die Reinigung durch einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Rotorkammer auf Knopfdruck.
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotorwechsel für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen
Weitere Merkmale:
- Niedriger Geräuschpegel, z. B. nur 52 dBA bei einer Leistung von 17.850 U/min/30.279 x g (mit einer Megafuge 8R Zentrifuge), sorgen für ein ruhiges Labor.
- Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen und alphanumerischer Programmbenennung
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für ein problemloses Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen von UL, CE und IVD
†Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Spezifikation
4x 145 ml (TX-150), 6x 50 ml (HIGHConic III) | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-Zeichen/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
Megafuge™ | |
TX-150 |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
Mikroprozessor | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
2 (Standard und sanft) |