Learn More
Thermo Scientific™ Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V
Optimal für den täglichen Einsatz im Labor; mit jedem Durchlauf lassen sich bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen zentrifugieren und kühlen.
5960.00 € - 5975.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 13.300 U/min |
Max. RZB | 17,000 xg |
Geräuschpegel | 50 dB(A) |
Temperaturbereich | -9 bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13486208
|
Thermo Scientific™
75002423 |
Fresco 17 Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | Doppelreihiger 18 x 2.0/0.5 ml-Rotor mit Schraubdeckel |
5975.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10196832
|
Thermo Scientific™
75002420 |
Fresco 17 Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel |
5960.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Beschleunigen Sie mit dieser Standardmikrozentrifuge für bis zu 17,000 x g Ihre routinemäßigen Prozesse für die Präparierung von Proben. Dieses Gerät ist auch mit Kühlung ausgestattet lieferbar. Diese Thermo Scientific Fresco 17 Mikrozentrifuge in Kombination mit unserem umfangreichen Sortiment an Mikrozentrifugenrotoren zeichnen sich durch hohe Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort aus, alles in einem kompakten und anwenderfreundlichen Laborgerät vereint.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Gekühlte Versionen bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Soll-Temperatur in nur 9 Minuten.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 xg | |
-9 bis +40 °C | |
Tisch-Zentrifuge | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Details finden Sie im Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Fresco 17 Zentrifuge, gekühlt | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) |