Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membran, 0,45 μm
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
223.00 € - 910.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Lose mit Pergament-Trennern |
Material (Membran) | Metricel Zellulosemischester |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilisationsmethode | Gamma Irradiated |
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17184551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66278 |
Kariert | 200/Packung |
223.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66068 |
Kariert | 5 x 200/Packung |
614.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66191 |
Kariert | 10 x 200/Packung |
910.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66265 |
Glatt | 200/Packung |
242.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Weiß | |
Metricel Zellulosemischester | |
Gamma Irradiated |
Lose mit Pergament-Trennern | |
0,45 μm | |
47 mm |