Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant™ unmodifizierte Standard-Silikaschichten für TLC, UV254
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatografie). Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
76.70 € - 301.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
---|---|
Porengröße | 60Å |
Typ | Glasplatten |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Porenvolumen | 0.75 ml/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10496532
|
Macherey-Nagel™
821025 |
100 x 200 mm | 50er-Packung |
203.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10651363
|
Macherey-Nagel™
821030 |
200 x 200 mm | 25/Packung |
181.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10416352
|
Macherey-Nagel™
821005 |
25 x 75 mm | 100er-Packung |
206.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10191752
|
Macherey-Nagel™
821010 |
50 x 100 mm | 50er-Packung |
149.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10779584
|
Macherey-Nagel™
821010.200 |
50 x 100 mm | 200er-Packung |
301.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10101762
|
Macherey-Nagel™
821015 |
50 x 200 mm | 100er-Packung |
230.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10070542
|
Macherey-Nagel™
821020 |
100 x 100 mm | 25er-Packung |
76.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatographie).Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
- Adamant™ Platten verfügen über ein neu entwickeltes Bindungssystem, das sich durch eine hervorragende Härte der Silikaschicht auszeichnet
- Die Platte lässt sich problemlos beschriften
- Die hohe Abriebfestigkeit verhindert unerwünschte Änderungen oder Beschädigungen der Schicht bei Transport und Handhabung
- Eine staubfreie Platte ermöglicht eine problemlose Handhabung und vermeidet eine Verunreinigung der TLC-Kammer mit Silika
- Mit Fluoreszensindikator bei 254 nm
- Silikaschicht mit einer Dicke von 250 μms aus Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g
- Durchschnittliche Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen 0.75 ml/g
- Partikelgröße 5 bis 17 μm
- Höhere Trennwirkung durch optimale Partikelgrößenverteilung
- Durch UV-Indikator mit höherer Brillanz und niedrigem Hintergrundrauschen der Schicht hervorragend geeignet für die Spurenanalyse
- Erhältlich als Glasplatten
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
Glasplatten | |
0.75 ml/g | |
0.25 mm |
60Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |