Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Universal-Nachfüllbox
Für den Einsatz von Tower Pack Spitzen erforderlich. Die Gilson™ PIPETMAN™ Universal-Nachfüllbox ist farbcodiert.
Marke: Gilson™ F167100
17.73 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13860kg
Beschreibung
- TOWERPACK™ ist ein innovatives, schnelles und einfaches Wiederbefüllungssystem für DIAMOND™ Spitzen
- Verbraucht 60 % weniger Platz auf dem Labortisch und 70 % weniger Kunststoff
- Vollständiges Sortiment an DIAMOND™ Spitzen TOWERPACK™ passt in die unglaublich einfach zu bedienende Universal-Nachfüllbox
- Farbkodierte Gestelle unterscheiden zwischen Spitzenmodellen und zeigen die kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle an
Spezifikation
Rot, grün, gelb oder blau | |
960 | |
66 mm |