Learn More
Invitrogen™ Monoklonaler GAPDH-Antikörper (6C5)
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke: Invitrogen™ AM4300
278.35 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Der monoklonale Anti-beta-Actin-Antikörper kann zur Analyse der Beta-Actin-Proteinexpression in experimentellen Zellen durch Immunfluoreszenz und Western-Blot verwendet werden und wurde speziell in Kombination mit der beta-Actin siRNA-Kontrolle verwendet, um die Spezifität zu untersuchen
GAPDH (Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase) ist ein katalytisches Enzym, das allgemein bekannt ist, an der Glykolyse beteiligt zu sein. GAPDH existiert als Tetramer identischer 37 kDa-Untereinheiten und katalysiert die reversible Reduktion von 1,3-Bisphosphoglycerat zu Glyceraldehyd-3-Phosphophat in Gegenwart von NADPH. GAPDH spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Glykolyse, sondern wird auch sehr ubiquitär exprimiert und zeigt andere Aktivitäten an, die nicht mit ihrer glykolytischen Funktion zu tun haben. Es gibt Hinweise, dass GAPDH an folgenden Prozessen beteiligt ist: DNA-Replikation, DNA-Reparatur, nukleärer RNA-Export, Membranfusion und Bündelung der Mikrotubuli. Studien belegen, dass GAPDH eine wesentliche Rolle bei der Genexpression spielt, die bei Apoptose und als Teil des zellulären Phänotyps altersbedingter neurodegenerativer Erkrankungen beobachtet wird. Darüber hinaus ist GAPDH an anderen zellulären Prozessen beteiligt, die von der Membranfusion bis hin zur neuronalen Apoptose bei Krebs reichen. GAPDH soll an eine Vielzahl anderer Proteine binden, darunter das Amyloid-Vorläuferprotein, Mutationen, bei denen einige Formen der Alzheimer-Krankheit (AD) auftreten, und die Polyglutamin-Trakte von Huntingtin, deren Proteinprodukt abweichende Formen für die Huntington-Krankheit verantwortlich sind. Auch Verbindungen zwischen GAPDH, Aktin und Tubulin sind zu melden. Da GAPDH in den meisten Geweben auf hohem Niveau exprimiert wird, ist es als Proteinladekontrolle in der Western Blot-Analyse nützlich.Spezifikation
Bis zu 1 Monat lang bei 2 bis 8 °C gekühlt aufbewahren. Langzeitlagerung bei -20 °C | |
PBS mit 0,1 % Natriumazid; pH 7,4 | |
100009074, 14433, 24383, 2597, 374193, 403755 | |
Antikörper | |
100 μg | |
Flüssig |
1 Röhrchen Anti-GAPDH-Antikörper | |
GAPDH | |
Immunzytochemie | |
Protein A | |
Amphibian |