Learn More
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und SingleDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
1950.00 € - 13860.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl (304/1,4301) |
---|---|
Reglertyp | SingleDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
Konvektionstyp | Umluftkühlung |
Temperatur (metrisch) | 20°bis 300 °C |
Typ | Trockenofen |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12696977
|
Memmert™
UF30 |
115/230 V, 50/60 Hz | 32 l |
1950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12646987
|
Memmert™
UF55 |
115/230 V, 50/60 Hz | 53 l |
2170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12676987
|
Memmert™
UF75 |
115/230 V, 50/60 Hz | 74 l |
2105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12616997
|
Memmert™
UF110 |
115/230 V, 50/60 Hz | 108 l |
2935.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12656997
|
Memmert™
UF160 |
115/230 V, 50/60 Hz | 161 l |
3395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12696997
|
Memmert™
UF260 |
115/230 V, 50/60 Hz | 256 l |
4125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12647007
|
Memmert™
UF450 |
400 V, 50/60 Hz | 449 l |
5400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12677007
|
Memmert™
UF750 |
400 V, 50/60 Hz | 749 l |
7500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15249925
|
Memmert™
UF1060 |
400 V, 50/60 Hz | 1060 l |
13860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Präzise, einfach zu bedienen, hochwertig - diese drei Worte beschreiben den Memmert Trockenschrank UF.
- Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Einstellbereich Temperatur: +20°C bis +300°C
- Konvektion: forcierte Luftumwälzung, geräuscharm, einstellbar in 10%-Schritten; Beimischung von vorgewärmter Frischluft durch elektronisch einstellbare Abluftklappe
- Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung
- Modellvariante: SingleDISPLAY
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Drehzahl Umluftmotor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
- Absolut sicheres Heizen bis 300 °C dank des mehrstufigen Sicherheitskonzepts
- Intelligente Steuerungstechnik analysiert und reagiert bedarfsgerecht
- Intuitive Bedienkonzept: Touch, turn & go!
Das technologisch ausgereifte Meisterstück aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl lässt in Sachen Lüftungs- und Regelungstechnik keine Wünsche offen.
Alle Memmert Trockenschränke UF sind mit einem SingleDISPLAY ausgestattet:
Das SingleDISPLAY ist ideal für Standardanwendungen. Temperatur, Luftklappenstellung und Lüfterdrehzahl bleiben während des gesamten Prozesses auf einem konstanten Wert. Es eignet sich, wenn keine Rampenprogrammierung oder Regelkreise erforderlich sind, wenn die Anwendung nur die Trocknung unempfindlicher Materialien vorsieht und keinen mehrfachen Übertemperaturschutz oder ein technisch komplexes Alarmsystem erfordert. In solchen Fällen ist die Funktionalität der SingleDISPLAY-Modelle ideal für die Anwendung.
Spezifikation
Edelstahl (304/1,4301) | |
Umluftkühlung | |
Trockenofen | |
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
Edelstahl | |
Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5 | |
3 Jahre |
SingleDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
20°bis 300 °C | |
1 hochauflösendes TFT-Farbdisplay (SingleDISPLAY) | |
Edelstahl | |
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage |