Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Stand-Tuchspender
Dieser tragbare Spender eignet sich zur schnellen und einfachen Entnahme von Papierwischtüchern von großen Rollen. Der große, robuste Kimberly-Clark Professional™ Stand-Tuchspender aus Stahl in blau lässt sich als freistehende Einheit bewegen. Der Spender eignet sich optimal für geschäftige Lebensmittelbereiche und trägt zur Aufrechterhaltung der Hygienestandards bei.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6154
101.90 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.60000kg
Beschreibung
Kimberly-Clark Professional™ bietet eine Reihe freistehender, mobiler und montierbarer Wischtuchrollenspender für breite Papierhandtuchrollen, um die Hygiene zu verbessern und Kosten zu senken.Spezifikation
Stand-Tuchspender | |
96 x 51,50 x 55 cm | |
51,5 cm | |
Freistehend | |
Rohrförmiger Stahldispenser |
Blau | |
96 cm | |
55 cm | |
Zur Aufrechterhaltung der Hygiene | |
Je 1 |