Learn More
Falcon™ Standard-Gewebekulturschale
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning Falcon™ Standard-Gewebekulturschalen sind für die meisten anhaftungsabhängigen Zelllinien geeignet.
Marke: Falcon™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.49010kg
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
20 Stück pro Manschette.
Spezifikation
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
200/Karton | |
20 mm |
17,5 ml (Well) | |
58,1 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur | |
16 bis 17,5 ml | |
20/Packung | |
100 mm |