Learn More
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™
Die Vials werden in gebrauchsfertigen Nest-, Wannen- und Schalenkonfigurationen angeboten, die den Kontakt von Glas zu Glas vermeiden und eine makellose kosmetische Qualität gewährleisten. Die vorsterilisierten Formate sind so konzipiert, dass sie direkt in den aseptischen Abfüllprozess integriert werden können, um die Effizienz zu maximieren und die Gesamtkosten zu minimieren.
2494.80 € - 8253.60 €
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Vorgeschlitzt | No |
Sterilität | Sterile |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17870525
|
Stevanato Group
P06B2527.6461 |
2R in 2 in. Nest and Tub | 16 mm | 35 mm | Nest and Tub - 120 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
6246.00 €
1800 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17890525
|
Stevanato Group
06B2020.6461 |
2R in 3 in. Nest and Tub | 16 mm | 35 mm | Nest and Tub - 100 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
6240.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17880525
|
Stevanato Group
06B2526.7082 |
4R | 16 mm | 45 mm | Nest and Tub - 120 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
7488.00 €
1800 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17820535
|
Stevanato Group
P05B2526.6434 |
6R | 22 mm | 40 mm | Nest and Tub - 48 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
3492.00 €
720 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17800535
|
Stevanato Group
P05B2526.6492 |
10R | 24 mm | 45 mm | Nest and Tub - 48 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
4492.80 €
720 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17810535
|
Stevanato Group
05B2060.6924 |
20R | 30 mm | 55 mm | Nest and Tub - 24 Vials/Tray; 15 Trays/Case |
2494.80 €
360 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17840535
|
Stevanato Group
P06B2001.6461 |
2R | 16 mm | 35 mm | Tray - 228 Vials/Tray, 10 Trays/Case |
6908.40 €
2280 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17830535
|
Stevanato Group
06B2543.7082 |
4R | 16 mm | 45 mm | Tray - 228 Vials/Tray, 10 Trays/Case |
8253.60 €
2280 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17850535
|
Stevanato Group
P05B2003.6434 |
6R | 40 mm | Tray - 96 Vials/Tray, 10 Trays/Case |
4032.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17860535
|
Stevanato Group
05B2003.6492 |
10R | 24 mm | 45 mm | Tray - 96 Vials/Tray, 10 Trays/Case |
5328.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17880535
|
Stevanato Group
05B2536.6924 |
20R | 30 mm | 55 mm | Tray - 60 Vials/Tray, 8 Trays/Case |
2947.20 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
- EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
- Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
- Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
- Reduces total cost of ownership and time to market
- Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
Spezifikation
Clear | |
No | |
Autoclavable | |
No |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
ISO 8362-1 | |
Aseptic Filling Equipment |