Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
144.86 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
89.71 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
89.71 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Spezifikation
Schmelzpunkt | 252 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 4 bis 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 372.23g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |