Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Di Na Salzhydr. (Kristalline Energie/Elektrophor.), Fischer BioReagenzien
31.30 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Zur Minimierung von Ionenverunreinigungen aus Metall in Reaktionspuffern
Das Dinatriumsalz von EDTA ist ein Chelatbildner für Metallionen und wird in der Molekularbiologie intensiv eingesetzt, um metallische Ionenverunreinigungen in Reaktionspuffern zu minimieren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate |
Hinweise zur Zersetzung | >252°C |
Schmelzpunkt | 252°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4 to 6 |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15, 3565 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.