Learn More
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical
105.01 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.65 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
107.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21953" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.65 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
105.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
107.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21953" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, Alkohol, Algrain, Alkohol, Anhydrol, Ethylalkohol, Ethylhydrat, Ethylhydroxid, Getreidealkohol, Methylcarbinol, Tecsol, 2,5 l, 78°C, CHEBI:16236, Farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, -114 °C, 3568, 46.069, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 702
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -114 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
Formelmasse | 46.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol, absolute
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.