Learn More
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie
Mit integriertem Regler mit Anzeigeleuchten für Netzspannung und Heizbetrieb. Electrothermal™ Geregelte Heizmäntel der Serie EM gewährleisten dank geerdeter Masseschirmung sowie doppelten Sicherungen zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerem Füllvolumen sind mit mehreren Heizelementen ausgestattet und ermöglichen so eine gleichmäßigere und direkte Wärmeübertragung.
331.00 € - 873.72 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Polypropylene Outer Case |
---|---|
Spannung | 230 V |
Material | Außengehäuse aus Polypropylen |
Kennwerte der Stromversorgung | UK- und EU-Stecker |
Temperatur (metrisch) | 450°C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11758352
|
Cole-Parmer™
36002-06 |
100 ml |
448.53 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11768352
|
Cole-Parmer™
36002-10 |
250 ml |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11778352
|
Cole-Parmer™
36002-14 |
500 mL |
707.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11788352
|
Cole-Parmer™
36002-18 |
1000 ml |
545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542674
|
Cole-Parmer™
36002-26 |
3000 ml |
873.72 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11748352
|
Cole-Parmer™
36002-02 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Verfügt über einen integrierten Energieregler mit Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb.Electrothermal™ geregelter Heizmantel der EM Serie verfügt über einen geerdeten Schutzleiter und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit.Produkte mit höherer Kapazität verfügen über mehrere Heizelemente, wodurch eine gleichmäßigere und gezieltere Wärmeübertragung ermöglicht wird.
- Alle Heizmäntel durchlaufen ein „Ausbrenn“-Verfahren am Ende der Herstellung, wodurch sie sofort nach Lieferung verwendet werden können.
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Rundbodenkolben von 50 ml bis 5 Liter
- Einzigartiges Belüftungssystem, wodurch das Außengehäuse sicher angefasst werden kann
- Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
- Integrierter Energieregulator
- Modell EM5000/CE besitzt 2 Kreise für eine unter- und oberstufige Erwärmung
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Geerdeter Bodenschirm und Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammern für Befestigungsstangen mit einem Durchmesser von 1.3 cm im Lieferumfang enthalten (Befestigungsstangen getrennt lieferbar)
Spezifikation
Polypropylene Outer Case | |
Außengehäuse aus Polypropylen | |
450°C | |
50/60 Hz |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
842°F |