Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Spülvorrichtung für Deepwell-Mikrotiterplatten
Das erste Deep-Well-Mikrotiterplatten-Waschgerät, das <50 mm hohe 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aspiriert und abfüllt
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
---|---|
Präzision | ≤3 % CV |
Restvolumen | ≤ 2 μl/Well |
Einweichzeit | Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. |
Typ | Mikrotiterplatten-Waschgerät |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17277979
|
Agilent BioTek
ELX405-SN |
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17297979
|
Agilent BioTek
ELX405CS-SN |
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; Ultrasonic Advantage; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Einschichten |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17207989
|
Agilent BioTek
ELX405CV-SN |
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Monoschichten |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17217989
|
Agilent BioTek
ELX405CVS-SN |
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; Ultrasonic Advantage; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Einschichten |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Description
Installiert in einem Labortisch oder integriert in einem Robotersystem senkt ELx405 Select die Hintergrundwerte und erhöht wichtige Signal-Rausch-Verhältnisse.
- Für Mikrotiterplatten mit 96 und 384 mm tiefen Wells sowie ANSI/SBS-Standardplatten und Platten mit ≤50 mm tiefen Wells
- Assays aus Polystyrol und magnetischen Beads zusammen mit Standard-ELISAs
- Der patentierte Dual-Action-Verteiler ermöglicht die unabhängige Steuerung der Ansaug- und Dosierverteiler zum präzisen Überstandswaschen und Überlaufschutz
- Die interne Verdrängungspumpe macht die Verwendung problematischer Druckfördersysteme unnötig und ermöglicht die Verwendung von Dosierungsbehältern jeder Größe
- Der integrierte Flüssigabfallbehälter ermöglicht die automatische Einspritzung und Spülung des Verteilers während des Betriebs als auch im Wartungsmodus. Bei Verwendung in automatisierten Robotersystemen sind keine Blindplatten erforderlich
- Vollständig variable Dosiervolumina, Durchflussraten und Ansaugraten ermöglichen die vollständige Kontrolle der Waschzyklen von einer sanften Zellwaschanwendung bis hin zu einer kräftigen Wäsche für hochbindende Assays
- Der integrierte Flüssigkeitsfluss, die Flüssigkeitserkennung und die Vakuumerfassung bieten vollständigen Schutz bei einem unbeaufsichtigten Betrieb
- BioStack-kompatibel zum automatischen Waschen von bis zu 50 Mikrotiterplatten mit einer ANSI/SBS-Standardhöhe
- Kompatibel mit Liquid Handling-Steuersoftware für zusätzliche Flexibilität
Anwendungen:
ELISAs, MSD Assays, HCS Immunzytochemie, FLIPR Ca+ Flussmittel, zellbasierte Assays, magnetische und Polystyrolkügelchen-Assays, Genexpressionsassays, Zytokin-Assays, ELISPOT-Assays, Plasmid-DNA-Reinigung, Serum/Plasma-Probenvorbereitung, Zellsignalweiterleitung – Phospho-Flow-Setup zur Durchflusszytometrie
Certifications
CE- und ETL-Kennzeichnung
Spécification
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
≤ 2 μl/Well | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 10 | |
Eine Verdrängungspumpe | |
50/60 Hz | |
15°bis 30 °C | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
100/240 V |
≤3 % CV | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
13,5 kg | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
10 Bis 80 %, nicht kondensierend | |
59 bis 86 °F | |
14 in. | |
10 in. | |
17 in. | |
30 lb | |
<8 A |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen