Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Polyethylenstopfen
Die ergonomisch geformten Stopfen eignen sich zum Schließen von Messkolben, Mischzylindern und stehenden Flaschen.
Marke: DWK Life Sciences 292050604
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Die Stopfen haben einen ergonomischen Griff, der das Öffnen und Schließen insbesondere von Messkolben, Mischzylindern und Reagenzflaschen einfacher und sicherer macht. Für eine optimale Kolbenversiegelung ist der konische Körper der Stopfen mit Formkanten ausgeführt. Farbige Einsätze in den verschiedenen Stopfengrößen vereinfachen die Identifizierung der passenden Halsweite mit Schliff (ns/TS). Das für die Einsätze verwendete Farbcodesystem entspricht dem für die austauschbaren KECKTM Glasklammern.
- Mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für einfaches und sicheres Einsetzen oder Entfernen
- Konus mit mehreren Rillen sorgt für eine optimale Kolbenversiegelung
- Farbige Einsätze in den verschiedenen Stopfengrößen vereinfachen die Identifizierung der zugehörigen Halsweite mit Standardschliff
- Das für die Einsätze verwendete Farbcodesystem entspricht dem für die austauschbaren KECK™ Glasklammern
- Der Chargenindikator gibt den Produktionszeitraum (Jahr und Monat) an.
- Mit der Materialbezeichnung für Polyethylen PE04 auf der Unterseite des Produkts
Spezifikation
gelb | |
10 St./Packung | |
Nein |
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Farbkodierung und Identifizierung; Vermeidung von Lösungsmittelverdunstung | |
Polyethylen |