Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Hydra quadratische Flasche
Catalog Number 16621076
253.94 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
256.23 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
DURAN™ GL 45 Hydra quadratische Flasche; Farbe: Transparent; umfasst: 4 GL 45-Kappen, 4 GL 45-Seitenhälse
Ideal zur Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
  • Ideal zur Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
  • Die Erhöhung der Anzahl der GL 45-Einlässe an den Flaschen bietet zusätzlichen Komfort: Die fünf GL 45-Hälse an einer Spülflasche erhöhen die Sicherheit und verringern das Risiko von Kreuzkontamination und Lufteintritt.
  • Praktisch – Spülflasche für bis zu 5 HPLC GL 45 Kappen
  • Sicherer – Flaschen mit Kappen reduzieren das Risiko des Entweichens oder Verschüttens flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
  • Kompatibel – GL 45-Gewinde passen für Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für HPLC-Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3 mit einem sehr niedrigen Profil von extrahierbaren anorganischen Ionen
  • Durchsichtiges DURAN™ ist ein Borosilikatglas Typ 3.3 gemäß der internationalen Norm ISO 3585 und wird als Typ I, Klasse A Borosilikatglas mit geringer Expansion gemäß ASTM-E438-1992 klassifiziert
  • 1 Liter, platzsparende quadratische Form
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Haltbare weiße Emaille-Volumengraduierungen
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Reinigung Kompatibel mit Labor-Waschmaschinen
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Spülflasche, Reagenzienversorgung für Liquid-Handling-Systeme und Analysatoren
Enthält 4 GL 45-Kappen, 4 GL 45-Seitenhälse
Material Borosilikatglas (3.3)
Länge (metrisch) 222,5 mm
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Menge 1
Farbe des Schraubverschlusses Blau
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 800 g
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 100 bis 800
Nominales Fassungsvermögen 1000 mL
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3585, Glas Typ I gemäß Anforderungen des aktuellen US-Arzneibuchs USP <660> Behälter – Glas, Europäisches Arzneibuch EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Anwendungen, japanisches Arzneibuch JP <7.01> Test für Glasbehälter für Injektionszwecke. Dieses Chargenzertifikat bestätigt, dass die von USP geforderten Fehlergrenzen der ASTM Klasse A erfüllt sind. Das Zertifikat zeichnet den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausstellungsdatum auf.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Ja
Öffnung Narrow
Höhe (metrisch) 222,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss