Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 213513801
214.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41760kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746153
  • 245.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit kurzem Stiel
  • Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
ja
10 St./Packung
Boro 3.3
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern
Nicht nach DIN ISO.