Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schikanekolben, mit GL 45 Gewinde
Aufgrund der eingearbeiteten Schikanen im Produkt bricht sich eine zu schüttelnde Lösung daran und es wird Sauerstoff in die Lösung eingetragen.
45.25 € - 159.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Gewindegröße | GL 45 |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11736278
|
DWK Life Sciences
212834454 |
500 mL | mit Membranverschluss und Ausgießring |
159.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726278
|
DWK Life Sciences
212833655 |
250 mL | mit Membranverschluss und Ausgießring |
131.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15273436
|
DWK Life Sciences
212835459 |
1 L | With membrane cap and pouring ring |
45.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bei der Kultivierung von Mikroorganismen in Erlenmeyerkolben auf einem Schütteltablar ist der Sauerstoffeintrag häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum. Bei der Verwendung von DURAN™ Erlenmeyerkolben auf einem Schüttler bildet sich durch die Bewegung eine Flüssigkeitssichel aus. Die Größe der Sichel ist abhängig von der Geschwindigkeit des Tablars und des Schütteldurchmessers. Je größer die Oberfläche des Inhaltes, desto größer ist die Gasaustauschfläche und somit der mögliche Sauerstoffeintrag. Die Geschwindigkeit und der damit zusammenhängende Sauerstoffeintrag lassen sich jedoch nur begrenzt steigern. Der neue DURAN™ Schikanekolben mit vier Schikanen am Boden unterbricht die laminare Strömung und erzeugt eine turbulente Strömung. Die Oberfläche der Flüssigkeit und die Gasaustauschfläche werden vergrößert, wodurch sich der Sauerstoff eintrag steigert. In Laborversuchen konnte gezeigt werden, dass sich der Sauerstoffeintrag durch die Schikanen gegenüber einem Standard DURAN™ Erlenmeyerkolben verdoppelt. Durch die komplett automatisierte und maschinelle Fertigung sind die Erlenmeyerkolben mit Schikanen der DWK Life Sciences geometrisch reproduzierbar. Die Wandstärke der Kolben wurde erhöht, um eine ausgezeichnete mechanische Stabilität zu erreichen und eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten. Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen. Die Kolben lassen sich somit mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences verschließen. Dies ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte.- Die vier Schikanen im Boden verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag
- Bei höheren Schüttelgeschwindigkeiten bewirken die Schikanen eine stärkere Belüftung für mehr Wachstum, insbesondere von Bakterien
- Bei geringer Schüttelgeschwindigkeit sorgen die Schikanen für mehr Bewegung und eine schonende Belüftung bei empfindlichen Zellkulturen
- Das Verschließen mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte
- Durch die durchgängig automatisierte Fertigung ist die Formgebung in höchstem Maße reproduzierbar was zu gleichbleibenden Versuchsbedingungen führt
- Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen
- In drei Größen erhältlich für ein problemloses Prozess-Scale-up
- Durch die erhöhte Wandstärke der Kolben wird eine ausgezeichnete mechanische Stabilität erreicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
GL 45 | |
ja |