Learn More
BD Discardit™ unsterile zweiteilige Spritze
Für die Injektion oder Aspiration von medizinischen Flüssigkeiten wie beispielsweise Körperflüssigkeiten (Blut usw.) und Medikamenten. BD™ Discardit™ nicht-sterile zweiteilige Spritzen sind Spritzen für medizinische Anwendungsbereiche. Das Schmiermittel im Spritzenkörper ermöglicht eine leichte Führung des Kolbens ohne Gummiring.
205.00 € - 900.00 €
Spezifikation
Material | Oleamid (Schmiermittel), Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektion und/oder Aspiration medizinischer Flüssigkeiten |
Produkttyp | Zweiteilige Spritze |
Einwegprodukt | Ja |
Benachrichtigungen:
Für Druckanwendungen wird der Einsatz einer dreiteiligen Spritze empfohlen.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10286173
|
BD
301360 |
10 ml | 0,5 mL |
505.00 €
1700 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10012022
|
BD
309040 |
5 ml | 0,2 ml |
900.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10705710
|
BD
301360 |
10 ml | 0,5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Zweiteilige Spritzen mit Luer-Pipette und auslaufsicherem Design
- Klarer Zylinder mit präzisen Skalenmarkierungen für eine perfekte Darstellung des Inhalts
- Ergonomisch geformter Kolben für Einhandbedienung mit reduzierter Gleitkraft
- Silikonölfreies Schmiermittel ermöglicht sanfte, allmähliche Bewegung des Kolbens
- Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen der Kolbenstange
- Gestaltung der Fingergriffflansche gewährleistet Stabilität und Komfort während der Injektion
- Einzeln verpackte Einwegspritzen sind latex- und PVC-frei
Spezifikation
Oleamid (Schmiermittel), Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) | |
Injektion und/oder Aspiration medizinischer Flüssigkeiten | |
Ja | |
Luer-Spitze |
Durchsichtig | |
Zweiteilige Spritze | |
100/Pckg. | |
Unsteril |