Learn More
Eppendorf™ Kryolagerungsfläschchen
Bietet eine 3-stufige Codierung des SafeCode-Systems (Datenmatrixcode, Barcode und klares Schreiben), um eine sichere Probenidentifizierung zu ermöglichen. Bis zu 96 voretikettierte Fläschchen sind vorgefertigt und vorgedeckelt (0,5 bis 4,0 ml) für Lagerungsanwendungen.
770.00 € - 1540.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
RNase-frei | Ja |
DNase-frei | Ja |
Barcode | 2D SafeCode |
Typ | Cryobank Fläschchensystem mit Kodierung |
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16476869
|
Eppendorf™
0030079400 |
Unsteril | 0,5 mL |
1445.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16486869
|
Eppendorf™
0030079418 |
Unsteril | 1,0 mL |
1490.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16496869
|
Eppendorf™
0030079426 |
Unsteril | 1,5 ml |
770.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16406879
|
Eppendorf™
0030079434 |
Unsteril | 2,0 mL |
795.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16416879
|
Eppendorf™
0030079442 |
Unsteril | 4,0 mL |
870.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16426879
|
Eppendorf™
0030079450 |
Ja | 0,5 mL |
1490.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16436879
|
Eppendorf™
0030079469 |
Ja | 1,0 mL |
1540.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16446879
|
Eppendorf™
0030079477 |
Ja | 1,5 ml |
795.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16456879
|
Eppendorf™
0030079485 |
Ja | 2,0 mL |
820.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16466879
|
Eppendorf™
0030079493 |
Ja | 4,0 mL |
895.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- 3-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
- Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
- Temperaturbereich: –196 °C (Gasphase von LN2) bis +121 °C
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen im Reinraum Klasse VIII für höchste Probenreinheit
- Vorgedeckelt und vorgefertigt für komfortable Handhabung
- Weitere Informationen zu Fläschchen sind auf der Eppendorf-Website für Dokumentationszwecke verfügbar
- Direkter Import in Eppendorf eLABInventory- und eLABJournal-Software für komfortable Handhabung
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Cryobank Fläschchensystem mit Kodierung |
Ja | |
2D SafeCode |