Learn More
Corning™ Vorratsflaschen aus PET, quadratisch mit Verschluss
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.8 oz.)
125 ml (4.2 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
500 ml (16.9 oz.)
Durchmesser (angloamerikanisch):
2 Zoll
2.3 Zoll
3 Zoll
3.6 Zoll
Graduierungen:
100 bis 1000 ml
100 bis 500 ml
50 bis 125 ml
50 bis 250 ml
Höhe (angloamerikanisch):
4,19 in.
5,6 in.
6,9 in.
8,5 in.
Beschreibung
- Die einzeln verpackten Flaschen sind durch Gammastrahlung sterilisiert und nicht pyrogen
- Die große 37 mm-Öffnung ermöglicht den einfacheren Zugriff und Flüssigkeitstransfer
- Großer weißer Beschriftungsbereich für leichtere Identifizierung und leicht zu öffnende lineare Aufreißverpackung
- Abgeschirmte weiße Emaille-Graduierungen sind besser lesbar als geprägte Graduierungen
- Ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
- In vier Größen erhältlich: 125, 250 und 500 ml sowie 1 l
- Flaschen sind gemäß USP Klasse VI nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
- Sterilisiert gemäß SAL 10–6
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (33.8 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.6 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.4 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfachere Handhabung, geringerer Platzbedarf (13 bis 20 %) im Lager und ideal für Mischen, Probenahme und Lagerung |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 24/Karton |