Learn More
Corning™ LSE High Speed Microcentrifuge, 120V
Mit anwenderfreundlicher digitaler Steuerung und hoher Drehzahl zur schnellen Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen.
Marke: Corning™ 6765-HS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.79759kg
Beschreibung
Zwei Steuerungsknöpfe für die präzise Einstellung von Rotordrehzahl und Laufzeit, außerdem werden die Parameter auf dem gut lesbaren LED-Displays gezeigt. “Mit dem „Drehzahl/Beschleunigungskraft“-Knopf kann zwischen U/min und berechneter Beschleunigungskraft hin- und hergeschaltet werden. Die Einheit beinhaltet einen bürstenlosen Antrieb und ein einzigartiges Luftkühlungssystem, um sowohl den Geräuschpegel zu senken als auch das Erwärmen der Probe während langer Laufzeiten mit Maximaldrehzahl zu minimieren.
- Schnelle Beschleunigung auf Maximaldrehzahl 13,300 U/min/16,300 x g
- Vollständig mit leicht zugänglichem Rotor mit 24 x 1.5/2.0 ml
- Präzises, digitales Steuerungssystem
- Einstellen und Anzeigen der Rotordrehzahl in U/min und Beschleunigungskraft
- Leiser und ruhiger Betrieb, selbst bei Maximaldrehzahl
Spezifikation
24 x 1.5/2 ml | |
16,999 x g | |
8,5 in. | |
9.2 in. | |
11.5 in. | |
120 V 60 Hz | |
Ja | |
8.5 x 11.5 x 9.2 in. (21.6 x 29.3 x 23.5 cm) |
13,300 U/min | |
LED | |
21.6 cm | |
23.5 cm | |
29.3 cm | |
16,000 to 16,999 x g | |
Nein | |
17.8 lb. (8.1 kg) |